Learn More
Beschreibung
GDF-1 Polyclonal specifically detects GDF-1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigene | GDF-1 |
| Applicazioni | Western Blot, ELISA, Immunofluorescence |
| Classificazione | Polyclonal |
| Concentrazione | 1 mg/mL |
| Coniugato | Unconjugated |
| Diluizione | Western Blot 1-2 μg/mL, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 20 μg/mL |
| Formulazione | PBS |
| Alias gene | DORV, DTGA3, embryonic growth/differentiation factor 1, GDF-1, growth differentiation factor 1 |
| Simboli geni | GDF1 |
| Specie ospite | Rabbit |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?