Learn More
Cytiva Membrane Amersham™ Hybond™-N
Per applicazioni ad elevata sensibilità in blotting di DNA e RNA. Le membrane Cytiva Life Sciences™Amersham™ Hybond™-N sono idrofile in natura, dotate di supporto resistente e non richiedono umidificazione preliminare.
Marca: Cytiva RPN203N
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25004kg
Descrizione
- Binding capacity for nucleic acids up to 600μm/cm2
- Inherently hydrophilic and requires no prewetting
- Nucleic acids can be crosslinked using UV light
Specifica
Rotolo | |
20 cm | |
20cm x 3m | |
Fino a 600μg/cm2 |
Nylon, neutro | |
3 m | |
Southern e Northern blot; trasferimento delle placche su filtro; fissaggio UV |