Learn More
Cytiva Membrane in nitrocellulosa Amersham™ Protran™ Premium NC: Fogli
Use for high sensitivity, resolution, and low background for all labeling and detection systems, including chemiluminescent, fluorescenct, colorimetric and radioactive. Cytiva Amersham™ Protran™ Premium NC Nitrocellulose Membranes: Sheets offer excellent sensitivity, resolution, and low background.
106.29€ - 439.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Western blots, dot-blot assays, and other protein or nucleic acid methods |
---|---|
Formato | Sheet |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Dimensione del poro | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Dimensione del poro | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15289814
|
Cytiva
10600034 |
60 cm | 30 cm | 0.45 μm | 5/Pk. |
423.00€
5 fogli |
Spedizione stimata: 13-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15299824
|
Cytiva
10600047 |
20 cm | 20 cm | 0.45 μm | 25/Pk. |
439.00€
25 fogli |
Spedizione stimata: 13-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15209834
|
Cytiva
10600048 |
20 cm | 20 cm | 0.45 μm | 10/conf. |
245.00€
10 fogli |
Spedizione stimata: 13-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15239844
|
Cytiva
10600065 |
16 cm | 14 cm | 0.45 μm | 25/Pk. |
250.00€
25 fogli |
Spedizione stimata: 13-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15249854
|
Cytiva
10600079 |
10 cm | 10 cm | 0.45 μm | 10/Pk. |
120.04€
10 fogli |
Spedizione stimata: 13-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15259854
|
Cytiva
10600080 |
10 cm | 10 cm | 0.2 μm | 25/Pk. |
226.00€
25 fogli |
Spedizione stimata: 10-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15279864
|
Cytiva
10600096 |
9 cm | 8 cm | 0.45 μm | 25/confezione |
129.42€
25 fogli |
Spedizione stimata: 13-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15289864
|
Cytiva
10600097 |
9 cm | 8 cm | 0.2 μm | 25/Pk. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
15269854
|
Cytiva
10600081 |
10 cm | 10 cm | 0.2 μm | 10/Pk. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
Use for high sensitivity, resolution, and low background for all labeling and detection systems, including chemiluminescent, fluorescenct, colorimetric and radioactive. Cytiva Amersham™ Protran™ Premium NC Nitrocellulose Membranes: Sheets offer excellent sensitivity, resolution, and low background.
Fogli singoli.
- Il basso background favorisce un intervallo dinamico per campioni difficili da trattare
- Adatte per western blot, saggi immunoblot e altri metodi per analisi di acidi nucleici o proteine
- 100% nitrocellulosa pura
- Elevata affinità per le proteine
- Funzione di blocco
Specifica
Western blots, dot-blot assays, and other protein or nucleic acid methods | |
Sheet |