Learn More
Biochrom UV Grade Silica Standard Cuvette with Lid
Standard rectangular cell with lid for visible/UV spectrophotometry. 10 mm internal width.
235.00€ - 405.00€
Specifica
Tipo | Standard Cuvette |
---|---|
Materiale | UV Grade Silica |
Larghezza (sistema metrico) interno | 10 mm |
Altezza (sistema metrico) | 45 mm |
Forma | Rectangle |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza del percorso | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza del percorso | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10417294
|
Biochrom
80-2002-58 |
10 mm | 2 mL |
235.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11350132
|
Biochrom
80-2002-54 |
1 mm | 200 μL |
293.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11360132
|
Biochrom
80-2002-57 |
5 mm | 1 mL |
247.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11370132
|
Biochrom
80-2002-63 |
50 mm | 10 mL |
405.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Standard rectangular cell with lid
- 10 mm internal width
- Fits standard spectrophotometer cell holders
- For use with Ultrospec 7000/8000/9000 and Ultrospec 2100 Pro
Specifica
Standard Cuvette | |
10 mm | |
Rectangle |
UV Grade Silica | |
45 mm |