Learn More
Cytiva HR (High Resolution) Columns
HR (High Resolution) columns are for large-scale applications with high-performance media.
870.00€ - 1083.00€
Specifica
Product Type | HR (High Resolution) Chromatography Columns |
---|---|
Diametro (sistema metrico) interno | 16mm |
Materiale | Borosilicate glass |
Pressione max | 430psi (30 bar) |
Tipo di colonna | HR (High Resolution) Chromatography Column |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10794772
|
Cytiva
18-1460-01 |
16mm | 500mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10009319
|
Cytiva
19-7403-01 |
16mm | 100mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10251260
|
Cytiva
18-1000-98 |
16mm | 50mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Compatible with any high performance system including ÄKTA design systems, HR columns provide precision sample application and elution, and excellent physical and chemical stability.
- HR 16 columns are available in three different lengths: 5, 10, and 50 cm
- Glass construction, with no metal parts, allows visual observation at all times.
- Wide range of accessories, adapters, and replacement parts available.
Specifica
HR (High Resolution) Chromatography Columns | |
Borosilicate glass | |
HR (High Resolution) Chromatography Column |
16mm | |
430psi (30 bar) |