Learn More
Cytiva RNAspin 96 RNA Isolation Kit
For fast and efficient purification in a 96-well format
Marca: Cytiva 25-0500-75
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.32000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
Includes: Protocol and sufficient quantities of the following to carry out the number of preps indicated: DNase 1, RNase-free water, binding plates, 1.5mL tubes, wash plates, square well blocks, vacuum elution plates and buffers
Descrizione
- 96 samples parallel-processed via either centrifugation or vacuum with high reproducibility in under 70 minutes
- Can be used to isolate total RNA from cultured cells, tissue, bacteria or yeast
- DNase I treatment removes genomic DNA resulting in high-quality total RNA product
- Isolated RNA is of sufficient quality (A260/A280 = 1.8-2.2) and quantity (up to 100μg) for multiple downstream experiments: quantitative reverse transcription polymerase chain reaction (QRT-PCR), primer extension and RNase protection assays
- Integrated wash plate eliminates risk of contamination
- Accessory tissue plate allows tissue samples to be processed
- Sample size: up to 30mg for animal tissue, up to 2 x 106 cells for cell culture (vaccum); 1x 107 cells for cell culture (centrifuge); Elution volume: 50μ-130μL
Specifica
illustra RNAspin 96 Kit | |
Used to reproducibly (well-to-well, plate-to-plate) isolate total RNA from cultured cells, tissue, bacteria or yeastCan also be used in a fully automated flow with vacuum on common laboratory workstationsSuitable for direct use in downstream application | |
4 x 96 Preps | |
1.8-2.2 | |
70 min/4 preps |
96-well Plate | |
Protocol and sufficient quantities of the following to carry out the number of preps indicated, DNase 1, RNase-free Water, binding plates, 1.5mL tubes, wash plates, square well blocks, vacuum elution plates and Buffers | |
illustra RNAspin 96 Kit | |
10 mg tissue-30 mg tissue |
Sicurezza e movimentazione
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: deoxyribose nuclease, thiocyanic acid, ethanol
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 27.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.