Learn More
Cytiva Immobiline™ DryStrip Kit and Components
Precast Immobiline DryStrip gels for running the first dimension of a 2-D electrophoresis experiment with the Multiphor II electrophoresis system
140.62€ - 3537.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sistema di elettroforesi Multiphor™ II
Visualizza altre specifiche
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
10310695
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
18-1004-30
Kit Immobiline DryStrip
3537.00€
1 set
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10565585
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
18-1004-31
Vassoio e supporto per elettrodo
2307.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11540694
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
18-1004-35
Coppetta portacampioni
140.62€
pezzi 60
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 19-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10176674
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
18-1018-66
Anodo
694.00€
1 set
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10489404
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
18-1004-33
Barra per coppette portacampioni
218.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 27-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10239624
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
18-1004-34
Supporto Dry Strip
171.00€
pezzi 4
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10391315
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
18-1018-67
Catodo
694.00€
1 set
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Esegue fino a 12 strisce Immobiline DryStrip contemporaneamente fino a 100μ L su ciascuna Immobiline DryStrip.
  • Il manuale d'istruzioni riporta tutte le informazioni necessarie per il metodo completo per l'elettroforesi orizzontale in 2D. Con gli adattamenti appropriati, l'elettroforesi SDS può essere eseguita anche utilizzando apparecchiature per elettroforesi verticali
  • Il kit Immobiline DryStrip semplifica l'applicazione e l'esecuzione dei campioni e l'equilibrazione dell'Immobiline DryStrip per la prima dimensione nell'elettroforesi in 2D (bidimensionale)
  • Isoelettrofocalizzazione con gradiente di pH immobilizzato (IPG) per poter eseguire tale operazione e migliorare significativamente la riproducibilità della distribuzione a punti lungo l'asse del gradiente di pH dei grafici in 2D
  • Singoli componenti disponibili anche separatamente
Specifica
Specifica
Sistema di elettroforesi Multiphor™ II