Learn More
Cytiva Tamponi IPG
Produce more uniform conductivity along the Immobiline™ DryStrip during focusing. Cytiva IPG Buffers are ampholyte-containing buffers formulated for use with Immobiline™ DryStrip gels.
73.85€ - 73.86€
Specifica
Colore | Colorless to Light Yellow |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Immobiline DryStrip Gels |
Product Type | IPG Buffer |
Forma | Liquid |
Da utilizzare con (applicazione) | IEF, 2-D Electrophoresis |
Codice del prodotto | Marca | Intervallo di pH | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Intervallo di pH | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10554565
|
Cytiva
17-6001-78 |
6 to 11 |
73.85€
1mL |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10534565
|
Cytiva
17-6000-86 |
4 to 7 |
73.85€
1mL |
Spedizione stimata: 22-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10084334
|
Cytiva
17-6000-87 |
Da 3 a 10 |
73.85€
1mL |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10544565
|
Cytiva
17-6000-88 |
3 to 10 nonlinear |
73.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10014104
|
Cytiva
17-6004-40 |
3 to 11 nonlinear |
73.86€
1mL |
Spedizione stimata: 13-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Eliminates background staining
- Use with Immobiline DryStrip gels to improve protein solubility
- Ensures optimal conditions for IEF separation
- High sample loading capacity, improved resolution, and increases the probability of detecting low abundance proteins when used with Immobiline DryStrip gels
Order Info
Supplied in 1mL aliquots of water; order Immobiline Drystrip gels separately.
Specifica
Colorless to Light Yellow | |
IPG Buffer | |
IEF, 2-D Electrophoresis | |
2° to 8°C |
Immobiline DryStrip Gels | |
Liquid | |
1mL |