Learn More
Cytiva Nucleon™ BACC1 Genomic DNA Extraction Kit
Nucleon BACC DNA Extraction kits use a Nucleon resin to bind proteins ensuring high yields of high-quality, high molecular weight genomic DNA in only one hour
Marca: Cytiva RPN8501
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg Transport : UN number : 3211 Chem class : 5.1 Pack group : II
Includes: Reagents A and B, 5.0M Sodium Perchlorate, and Nucleon resins.
Descrizione
- Phenol-free protocol requiring only 30 minutes to complete
- Low-shearing protocol gives maximum recoveries of high-molecular weight DNA
- For 50 preps of 1mL of whole blood or cultured cells (1 to 3 x 106 cells/mL)
- Available in different formats/reaction scales (See 45-000-956 and 45-000-960)
Specifica
illustra Nucleon BACC system rapidly extracts high molecular weight DNA from whole blood and cultured cells. | |
Rapid extraction of high-quality, high molecular weight genomic DNA from cell cultures and blood. | |
illustra Nucleon BACC1 | |
< 12 μg DNA/mg tissue |
Blood, Cell Cultures | |
Reagents A and B, 5M Sodium Perchlorate and Nucleon™ Resins | |
25 Kits |
Sicurezza e movimentazione
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Liquido comburente Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P330-Sciacquare la bocca.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .