Learn More
Cytiva SE260/SE250 MiniVertical Electrophoresis System Replacement Parts: Spineless Combs
Marca:  Cytiva SE211A-15-1.5
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 10219834
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
SE 250, SE 260 Mini Format Vertical Gel Electrophoresis Unit
PTFE
0.05 in.
4.4μL/ mm
0.03 in.
Spineless Comb
15
0.15 cm
0.29 cm
0.1 cm