Learn More
Cytiva Tricorn™ Superose™ 6 and Superose 12 Prepacked Gel Filtration Columns
Designed for high performance, laboratory scale separations of proteins and other biomolecules based on size.  Cytiva Tricorn™ Superose™ 6 and Superose 12 Prepacked Gel Filtration Columns  delivers quick and reproducible separations with high resolution.
Marca:  Cytiva 17-5173-01
Dettagli aggiuntivi : CAS : 64-17-5 Peso : 1.00000kg
Codice prodotto. 11300212
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Covers wide separation range of molecular weights from 1000 up to 5million MHighly cross-linked agarose matrixSmall average bead size of 13μm (Superose 6) and 11μm (Superose 12) are designed for laboratory-scale separations with good resolving capability
  • Durable, high-performance glass columns for reliable and reproducible separations
  • Available with two different media - Superose 6 or Superose 12
  • Bed volume: 24mL
  • Bed dimension: 10 × 300mm
  • Pressure max.: 15 bar (217psi)
  • Media
  • pH stability working range: 3 to 12
  • pH stability cleaning: 1 to 14
  • Column
  • Column I.D.: 10mm
  • Bed support: filter
  • Material (bed support): polypropylene
  • Material (column hardware): borosilicate glass, PEEK, PP, EPDM and PFR
  • Material (column tube): borosilicate glass
  • Bed height with one adaptor: 279 to 309mm
  • Bed height with two adaptors: 245 to 306mm
  •  
    Superose 6 Media:
  • Average partcle size: 13μm
  • Gel filtration separations over a very broad molecular weight rang from 5000 to 5,000,000 (globular proteins)
  • Flow rate: 0.3 to 0.5mL/min.
  • Superose 12 Media:
  • Average partcle size: 11μm
  • Gel filtration separations over a very broad molecular weight rang from 1000 to 300,000 (globular proteins)
  • Flow rate of 0.5 to 1mL/min.
  •  
Specifica
Specifica
1M Acetic Acid, 8M Urea, 6M Guanidine Hydrochloride, 1% SDS, Organic Solvents, 0.5M NaOH (for cleaning in-place)
24mL
10mm
11.81 in.
0.5 to 1mL/min.
Borosilicate Glass
3 to 12
Cross-linked Agarose
High performance gel filtration with a broad protein fractionation range of 5000 to 5,000,000
Superose 12 prepacked column
0.39 in.
Each
300mm
Valco fittings for AKTA™ design systems and are supplied with M6 connectors for FPLC System
435psi
11μm
4° to 30°C
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Superose 12 10/300 GL
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol