Learn More
Gefapixant, MedChemExpress
Codice prodotto. 16493438
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16493438 10 mg 10mg
16492766 25 mg 25mg
16446167 5 mg 5mg
16414656 100 mg 100mg
16409956 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16493438 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY101588
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Gefapixant is an orally active and potent purinergic P2X3 receptor (P2X3R) antagonist, with IC50 values of ∼30 nM versus recombinant hP2X3 homotrimers and 100-250 nM at hP2X2/3 heterotrimeric receptors. Gefapixant can be used for the research of chronic cough and knee osteoarthritis.
Gefapixant is an orally active and potent purinergic P2X3 receptor (P2X3R) antagonist, with IC50 values of ∼30 nM versus recombinant hP2X3 homotrimers and 100-250 nM at hP2X2/3 heterotrimeric receptors. Gefapixant can be used for the research of chronic cough and knee osteoarthritis.
Specifications
Materiale o nome chimico Gefapixant
CAS 1015787-98-0
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C14H19N5O4S
Quantità 10 mg
Sinonimo MK-7264 AF-219
Informazioni di solubilità DMSO : 5 mg/mL (14.15 mM; ultrasonic and adjust pH to 5-6 with HCl)
SMILES O=S(C1=CC(OC2=CN=C(N)N=C2N)=C(C(C)C)C=C1OC)(N)=O
Molecular Weight (g/mol) 353.4
Peso formulazione 353.4
Percent Purity 98.01%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Show More Show Less
Research purposes only