Learn More
Gefitinib-d3, TRC
Codice prodotto. 30395397
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30395397 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30395397 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG3040021MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Gefitinib O-Methyl-D3
CAS 1173976-40-3
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C22H21D3ClFN4O3
Quantità 1 mg
Sinonimo 4-Quinazolinamine, N-(3-chloro-4-fluorophenyl)-7-(methoxy-d3)-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-, N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-7-(methoxy-d3)-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-4-quinazolinamine, Gefitinib-d3, Gefitinib-D3 (7-methoxy-D3), (3-Chloro-4-fluorophenyl)[7-(methoxy-d3)-6-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]quinazolin-4-yl]amine, 4-(3'-Chloro-4'-fluoroanilino)-7-(methoxy-d3)-6-(3-morpholinopropoxy)quinazoline
InChI Formula InChI=1S/C22H24ClFN4O3/c1-29-20-13-19-16(12-21(20)31-8-2-5-28-6-9-30-10-7-28)22(26-14-25-19)27-15-3-4-18(24)17(23)11-15/h3-4,11-14H,2,5-10H2,1H3,(H,25,26,27)/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])Oc1cc2ncnc(Nc3ccc(F)c(Cl)c3)c2cc1OCCCN4CCOCC4
Molecular Weight (g/mol) 449.92
Peso formulazione 449.1709
Percent Purity >95