Learn More
Gefitinib, MedChemExpress
Codice prodotto. 16491926
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
500mg
5g
Codice prodotto. 16491926
Marca: Medchem Express HY50895
MedChemExpress Gefitinib (ZD1839) is a potent, selective and orally active EGFR tyrosine kinase inhibitor with an IC50 of 33 nM. Gefitinib selectively inhibits EGF-stimulated tumor cell growth (IC50 of 54 nM) and that blocks EGF-stimulated EGFR autophosphorylation in tumor cells. Gefitinib also induces autophagy and cell apoptosis, which can be used for cancer related research, such as Lung cancer and breast cancer .
Gefitinib (ZD1839) is a potent, selective and orally active EGFR tyrosine kinase inhibitor with an IC50 of 33 nM. Gefitinib selectively inhibits EGF-stimulated tumor cell growth (IC50 of 54 nM) and that blocks EGF-stimulated EGFR autophosphorylation in tumor cells. Gefitinib also induces autophagy and cell apoptosis, which can be used for cancer related research, such as Lung cancer and breast cancer .
Specifica
Materiale o nome chimico Gefitinib
CAS 184475-35-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H24ClFN4O3
Quantità 500 mg
Sinonimo ZD1839
Informazioni di solubilità DMSO : 125 mg/mL (279.70 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=C(C=CC(NC2=NC=NC3=C2C=C(C(OC)=C3)OCCCN4CCOCC4)=C1)F
Molecular Weight (g/mol) 446.9
Peso formulazione 446.9
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.