Learn More
Fisherbrand™ Gel-filled pH Electrodes
Codice prodotto. 11789788 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
120 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) unitSize
11789788 120 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11789788
This pH electrode with a special anti-shock epoxy body is ideal for measuring aqueous solutions.
  • PH electrode ground epoxy body
  • pH electrode with special anti-shock epoxy body for aqueous solution
Specifica
Tipi di connettore BNC
Descrizione pH electrode with special anti-shock epoxy body for aqueous solution.
Diametro (sistema metrico) 12 mm
Tipo pHast Temp
Include Connettore BNC
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1 m
Modello Gel-filled pH
Intervallo di pH 0 to 13
Intervallo di temperatura (sistema metrico) °°