Learn More
Cytiva Kit di calibrazione per gel-filtrazione
Codice prodotto. 10196234 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
MWCO:
Da 43,000 a 669,000
Da 6500 a 75,000
Dimensione della confezione:
1 set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. MWCO Dimensione della confezione
10196234 Da 43,000 a 669,000 1 set
10734557 Da 6500 a 75,000 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10196234 Fornitore Cytiva N. del fornitore 28403842
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per calibrare le colonne per gel filtrazione in modo semplice e affidabile. I kit di calibrazione per gel filtrazione Cytiva Life Sciences™ contengono una serie ben definita di standard proteici.
  • Optimized range of proteins suited to high-resolution media and prepacked columns
  • Each kit contains five vials of lyophilized proteins
  • Blue Dextran 2000 included to determine the void fraction of the column
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità Ciascuno
Da utilizzare con (apparecchiatura) Terreno di coltura ad alta risoluzione e colonna preimpaccata
Product Type Calibration Kit
Da utilizzare con (applicazione) Calibrazione di terreno per gel-filtrazione ad alta risoluzione e colonna quale Superdex™, Superose e Sephacryl
Include 50 mg di ovalbumina (43,000 Mr), 50 mg di conalbumina (75,000 Mr), 50 mg di aldolase (158,000 Mr), 15 mg di ferritina (440,000 Mr), 50 mg di tiroglobulina (669,000 Mr), 50 mg di blu destrano (2,000,000 Mr)
MWCO Da 43,000 a 669,000
Content And Storage Da 2 ° a 8 °C