Learn More
Hamilton™ Gel-Loading Removable Needle Replacements
Descrizione
- Rapid sample transfer
- Fixed, 25mm long, blunt needles spaced 9mm apart
- Adjustable volume stop allows faster, more accurate reloading and excellent reproducibility
Specifica
Specifica
| Descrizione | Small RN Hub |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 0.2 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 25.4 mm |
| Product Type | Gel Loading Removable Needle |
| Quantità | 6/Pk. |
| Stile del punto dell'ago | 3 |