Learn More
Cytiva Gel Staining Tray Packs
Codice prodotto. 10794977 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Gasket
Glass Plate Divider
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Casting Stand
Hoefer SE 600 Vertical Unit
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
10794977 Glass Plate Divider Hoefer SE 600 Vertical Unit Pezzo
10117194 Gasket Casting Stand pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10794977 Fornitore Cytiva N. del fornitore SE6102D
Spedizione stimata: 14-01-2027
For use with Hoefer Processor Plus fluid delivery system.
  • Club sandwich divider
  • Notched
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Pair two gel sandwiches so that up to four gels can be run at one time. 
Da utilizzare con (apparecchiatura) Hoefer SE 600 Vertical Unit
Tipo Glass Plate Divider
Dimensioni (L x P) 18 x 16 cm