Learn More
R&D Systems™ Geldanamycin
Codice prodotto. 18646528 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18646528 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18646528 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore NB11081559
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    436.73€
    363.30€ / 1mg
    Risparmia 73.43€
    16% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store at -20°. Avoid freeze/thaw cycles.
Product Line Novus
Quantità 1 mg
Da utilizzare con (applicazione) Yellow Solid. Slightly Soluble in Methanol, Chloroform or DMSO (10 mg/mL); Insoluble aq. Soln..
Tipo Geldanamycin