Learn More
Geldanamycin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16466378
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16466378 10 mg 10mg
16458967 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16466378 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY15230
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
MedChemExpress Geldanamycin is a Hsp90 inhibitor with antimicrobial activity against many Gram-positive and some Gram-negative bacteria. Geldanamycin has anti-influenza virus H5N1 activities.
Geldanamycin is a Hsp90 inhibitor with antimicrobial activity against many Gram-positive and some Gram-negative bacteria. Geldanamycin has anti-influenza virus H5N1 activities.
Specifica
Materiale o nome chimico Geldanamycin
Forma fisica Solid
CAS 30562-34-6
Colore Yellow
Quantità 10 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C29H40N2O9
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (89.18 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC(C(C=C1NC(/C(C)=C/C=C/[C@H](OC)[C@@H](OC(N)=O)/C(C)=C/[C@H](C)[C@H]2O)=O)=O)=C(C[C@H](C[C@@H]2OC)C)C1=O
Molecular Weight (g/mol) 560.64
Peso formulazione 560.64
Percent Purity 97.08%
Grado Research
Research purposes only