Learn More
Fisherbrand™ Elettrodo pH con riempimento in gel e struttura in resina epossidica
Codice prodotto. 11776348 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
120 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11776348 120 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11776348
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.45€
    65.96€ / pezzi 1
    Risparmia 5.49€
    7% Sconto
Spedizione stimata: 05-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo elettrodo per pH con gel è ideale per la misurazione di temperature basse o alte da -5 a 100 °C o durante variazioni repentine della temperatura.
  • Elettrodo standard
  • Elettrodo per pH con gel e struttura epossidica
  • Consigliato per misurazioni di temperature basse o alte (da –5 a 100°C) o durante variazioni repentine della temperatura
Specifica
Diametro (sistema metrico) 12 mm
Tipo Standards
Da utilizzare con (applicazione) Consigliato per misurazioni di alta o bassa temperatura (da –5 a 100°C) o durante variazioni di temperatura rapide
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1 m
Modello pH gel
Intervallo di pH 0 to 13
Intervallo di temperatura (sistema metrico) da 0 a 80 °C