Learn More
Gelsolin Mouse anti-Human, Clone: 3C4A2, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifications
Antigene | Gelsolin |
---|---|
Clone | 3C4A2 |
Concentrazione | 1 mg/mL |
Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classificazione | Monoclonal |
Product Code | Brand | Quantità | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantità | Price | Quantity & Availability | |||||
16808015
|
Proteintech
66280-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 08-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16898005
|
Proteintech
66280-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 08-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Description
The protein encoded by this gene binds to the "plus" ends of actin monomers and filaments to prevent monomer exchange. The encoded calcium-regulated protein functions in both assembly and disassembly of actin filaments. Defects in this gene are a cause of familial amyloidosis Finnish type (FAF). Multiple transcript variants encoding several different isoforms have been found for this gene.Specifications
Gelsolin | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Actin depolymerizing factor, ADF, AGEL, Brevin, Gelsolin, GSN | |
GSN | |
IgA | |
Affinity Chromatography | |
Antibody |
3C4A2 | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human | |
P06396 | |
2934 | |
Gelsolin Fusion Protein Ag17916 | |
Primary | |
-20°C | |
GSN |