Learn More
MedChemExpress Gemcitabine
Codice prodotto. 16481826
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16481826 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16481826 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY17026
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Gemcitabine (LY 188011) is a pyrimidine nucleoside analog antimetabolite and an antineoplastic agent. Gemcitabine inhibits DNA synthesis and repair, resulting in autophagyand apoptosis.
Specifica
Peso molecolare 263.2 g/mol
Product Type Reference compound
Content And Storage 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Shipping Condition Room temperature
Quantità 500 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 250 mg/mL (949.85 mM∣Need ultrasonic) ∣Ethanol : 12.5 mg/mL (47.49 mM∣Need ultrasonic)
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
CAS 95058-81-4
Sinonimo LY 188011