Learn More
Gemcitabine, 98%
Codice prodotto. 15565936 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15565936 5 g 5g
15555936 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15565936 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 456890050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 95058-81-4 | C9H11F2N3O4 | 263.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95058-81-4
Formula molecolare C9H11F2N3O4
Molecular Weight (g/mol) 263.2
InChI Key SDUQYLNIPVEERB-QPPQHZFASA-N
Sinonimo gemcitabine, 2',2'-difluorodeoxycytidine, gemcitabinum, gamcitabine, gemcitabina, gemcitabine hcl, dfdc, 2'-deoxy-2',2'-difluorocytidine, folfugem, gemcel
PubChem CID 60750
ChEBI CHEBI:175901
IUPAC Name 4-amino-1-[(2R,4R,5R)-3,3-difluoro-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-one
SMILES C1=CN(C(=O)N=C1N)C2C(C(C(O2)CO)O)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Gemcitabine
Punto di fusione 292.0°C
Perdita all'essiccatura 2% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 263.2
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Gemcitabine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H361fd-Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.