Learn More
Gemcitabine elaidate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16438427
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16438427 5 mg -
16421907 50 mg 50mg
16415748 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16438427 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13538
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Gemcitabine elaidate (CP-4126) is lipophilic pro-drug of Gemcitabine. Gemcitabine elaidate is converted to Gemcitabine by esterases in order to be phosphorylated. Gemcitabine elaidate exhibits anti-tumor activity.
Gemcitabine elaidate (CP-4126) is lipophilic pro-drug of Gemcitabine. Gemcitabine elaidate is converted to Gemcitabine by esterases in order to be phosphorylated. Gemcitabine elaidate exhibits anti-tumor activity.
Specifica
Materiale o nome chimico Gemcitabine elaidate
CAS 210829-30-4
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C27H43F2N3O5
Quantità 5 mg
Sinonimo CP-4126 CO-101 Gemcitabine 5'-elaidate
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 26 mg/mL (49.28 mM)
SMILES O[C@@H](C(F)(F)[C@H](N1C(N=C(C=C1)N)=O)O2)[C@H]2COC(CCCCCCC/C=C/CCCCCCCC)=O
Molecular Weight (g/mol) 527.64
Peso formulazione 527.64
Percent Purity 97.42%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only