Learn More
R&D Systems™ Gemcitabine hydrochloride
Codice prodotto. 30001403
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30001403 50 mg 50mg
30001393 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30001403 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 3259/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    884.66€
    800.10€ / 50mg
    Risparmia 84.56€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. DNA synthesis inhibitor
Deoxycytidine analog that inhibits DNA synthesis. Metabolized to form gemcitabine triphosphate (dFdCTP) and gemcitabine diphosphate (dFdCDP). dFdCTD inhibits ribonucleotide reductase causing a reduction in cellular nucleotides. dFdCTP is incorporated in DNA resulting in DNA strand termination. Displays antitumor activity in vitro and in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 122111-03-9
Formula molecolare C9H12ClF2N3O4
Specifications
Materiale o nome chimico Gemcitabine hydrochloride
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 299.66
Purezza >99%
Peso molecolare 299.659