Learn More
Gemcitabine hydrochloride, 98%
Codice prodotto. 15780899 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15780899 1 g 1g
15790899 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15780899 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 461060010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 122111-03-9 | C9H12ClF2N3O4 | 299.66 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 122111-03-9
Formula molecolare C9H12ClF2N3O4
Molecular Weight (g/mol) 299.66
InChI Key OKKDEIYWILRZIA-OSZBKLCCSA-N
IUPAC Name hydrogen 4-amino-1-[(2R,4R,5R)-3,3-difluoro-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,2-dihydropyrimidin-2-one chloride
SMILES [H+].[Cl-].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)C1(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Gemcitabine hydrochloride
Intervallo percentuale saggio 97.5 % min. (HPLC)
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: slightly soluble in methanol, practically insoluble in ethanol and other polar, organic solvents
Peso formulazione 299.66
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Gemcitabine hydrochloride, 98%
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Gemcitabine hydrochloride