Learn More
Gemcitabine Hydrochloride, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Gemcitabine hydrochloride |
| CAS | 122111-03-9 |
| Nomi componenti o analita | Gemcitabine hydrochloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C9 H11 F2 N3 O4 . Cl H |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Cytidine, 2'-deoxy-2',2'-difluoro-, hydrochloride (1:1), Cytidine, 2'-deoxy-2',2'-difluoro-, monohydrochloride (9CI), Gemcitabine hydrochloride, Gemcitera, Gemsar, Gemzar, LY 188011 hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H11F2N3O4.ClH/c10-9(11)6(16)4(3-15)18-7(9)14-2-1-5(12)13-8(14)17;/h1-2,4,6-7,15-16H,3H2,(H2,12,13,17);1H/t4-,6-,7-;/m1./s1 |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | Cl.NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)C2(F)F |
| Vedi altri risultati |