Learn More
Gemcitabine Hydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Gemcitabine hydrochloride |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 2.5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H11F2N3O4.ClH/c10-9(11)6(16)4(3-15)18-7(9)14-2-1-5(12)13-8(14)17;/h1-2,4,6-7,15-16H,3H2,(H2,12,13,17);1H/t4-,6-,7-;/m1./s1 |
| Peso formulazione | 299.0484 |
| Percent Purity | >95% |