Learn More
Gemcitabine, TRC
Codice prodotto. 18053730
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18053730 1 g 1g
18051330 100 mg 100mg
17949729 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 18053730 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG3050281G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95058-81-4
Formula molecolare C9H11F2N3O4
Molecular Weight (g/mol) 263.2
Sinonimo 2'-Deoxy-2',2'-difluorocytidine, 2',2'-Difluoro-2'-deoxycytidine, 2',2'-Difluorodeoxycytidine, DDFC, DFdC, DFdCyd, Folfugem, GemLip, Gemcel, Gamcitabine, LY 188011, NSC 613327, Zefei;
IUPAC Name 4-amino-1-[(2R,4R,5R)-3,3-difluoro-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-one
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)C2(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Gemcitabine
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C9H11F2N3O4/c10-9(11)6(16)4(3-15)18-7(9)14-2-1-5(12)13-8(14)17/h1-2,4,6-7,15-16H,3H2,(H2,12,13,17)/t4-,6-,7-/m1/s1
Peso formulazione 263.0718