Learn More
Gemfibrozil-d6 (2,2-dimethyl-d6), CDN
Codice prodotto. 30325959
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.01 g
0.05 g
Dimensione della confezione:
0.01g
0.05g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30325959 0.01 g 0.01g
30325757 0.05 g 0.05g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30325959 Fornitore CDN N. del fornitore CDND61440.01G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Gemfibrozil 2,2-dimethyl-d6
CAS 1184986-45-5
Formula molecolare C15 2H6 H16 O3
Quantità 0.01 g
Sinonimo Gemfibrozil (2,2-dimethyl-D6), 5-(2,5-Dimethylphenoxy)-2,2-bis(trideuteriomethyl)pentanoic acid
InChI Formula InChI=1 S/C15H22O3/c1-11-6-7-12(2)13(10-11)18-9-5-8-15(3,4)14(16)17/h6-7,10 H,5,8-9H2,1-4H3,(H,16,17)/i3D3,4D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C(CCCOc1cc(C)ccc1C)(C(=O)O)C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC Name 5-(2,5-dimethylphenoxy)-2,2-bis(trideuteriomethyl)pentanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 256.37
Peso formulazione 256.1946 g/mol
Percent Purity 99 atom % D, min 98% Chemical Purity