Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gemifloxacin mesylate
Codice prodotto. 16627062 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16627062 250 mg 250mg
16617062 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16627062 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 465972500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-09-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 210353-53-0
Formula molecolare C18 H20 F N5 O4 . C H4 O3 S
Specifica
Materiale o nome chimico Gemifloxacin mesylate
Quantità 250 mg
Peso formulazione 485.49
Forma fisica Powder
Product Type Reagent
Purezza ≥97.5% (HPLC)