Learn More
BTX™ Elettroporatore a onde Gemini
Codice prodotto. 15868461
Cambia vista
Click to view available options
Capacitance (HV Mode):
Onda quadra 85 μF; onda di decadimento esponenziale 10, 25, 50 μF
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacitance (HV Mode) Dimensione della confezione
15868461 Onda quadra 85 μF; onda di decadimento esponenziale 10, 25, 50 μF Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15868461 Fornitore BTX™ N. del fornitore 452043
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13255.00€
    11391.08€ / pezzi 1
    Risparmia 1863.92€
    14% Sconto
Spedizione stimata: 24-02-2027
Gli elettroporatori a onde BTX Gemini offrono flessibilità per l'elettroporazione di tutti i tipi di cellule
Caratteristiche: 
  • Elettroporazione universale – transfezione di cellule in vitro, in vivo, in ovo e in forme aderenti
  • Trasformazione di batteri, lieviti, microrganismi; trasfezione di tessuti e cellule di mammiferi
  • Capacità di pulsazione multipla in forme d'onda di decadimento esponenziali e quadrate (sistemi X2)
  • Protocolli preimpostati – comprende i tipi di cellule procariote ed eucariote più comuni
  • Opzioni di onda di decadimento quadrata ed esponenziale
  • Interfaccia su ampio touchscreen
  • Protocolli definiti dall'utente – possibilità illimitate di aggiungere e modificare i protocolli
  • Sicurezza – visualizzazione delle misurazioni della resistenza per ogni impulso con tre livelli di protezione dell'arco
Certifications
CE Marking, ETL Marking (UL, CSA), CB Scheme, EU RoHS, WEEE
Warranty
2 Year
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Elettroporazione universale di tutti i tipi di cellule in cuvette
Da utilizzare con (apparecchiatura) Cupola di sicurezza cuvetta SC
Frequenza 50, 60 Hz
Linea di prodotti BTX Electroporation
Product Type Elettroporatore
Tensione Da 10 a 3000 V
Intervallo di tensione (modalità HV) Da 510 a 3000 V a incrementi di 10 V
Intervallo di tensione (modalità LV) Da 10 a 500 V a incrementi di 5 V
Descrizione Gemini SC Electroporation Generator Only
Display Touchscreen a colori da 7 in
Certificazione/Conformità Marchio CE, Marchio ETL (UL, CSA), Schema CB, EU RoHS, WEEE
Profondità (sistema imperiale) 13 in
Profondità (sistema metrico) 33 cm
Altezza (sistema imperiale) 8.5 in
Altezza (sistema metrico) 21.6 cm
Include Solo generatore
Durata della vita 2 anni di garanzia
Temperatura di esercizio (sistema imperiale) Da 40 a 104°F
Intervallo del numero degli impulsi Onda di decadimento esponenziale 1 impulso per campione, onda quadra da 1 a 10 impulsi per campione
Intervallo della lunghezza dell'impulso Onda di decadimento esponenziale costante di tempo da 0.5 ms a 3.275 ms; onda quadra durata dell'impulso da 50 ms a 100 ms
Temperatura di esercizio (sistema metrico) Da 4 a 40°C
Umidità relativa Umidità massima 80% durante il funzionamento a 25°C
Wattage 35 W inattivo e 350 W in presenza di pulsazioni
Peso (sistema imperiale) 16 libbre
Peso (sistema metrico) 7.3 kg
Larghezza (sistema imperiale) 11.25 in
Larghezza (sistema metrico) 28.6 cm
Requisiti elettrici Da 100 a 240 V CA
Sterilità Non-sterile
Capacitance (HV Mode) Onda quadra 85 μF; onda di decadimento esponenziale 10, 25, 50 μF
Capacitance (LV Mode) Onda quadra 3775 μF; onda a decadimento esponenziale da 25 a 3275 μFin in incrementi di 25 μF
Tipo di collegamento Accetta cavi con connettore a banana positivi e negativi da 4 mm
Charging Time LV: <7 s, HV: < 4 s
Interfaccia Touchscreen
Pulse Form Onda di decadimento esponenziale, onda quadra
Compatibilità ad alta produttività No
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.