Learn More
BTX™ Gemini SC Electroporation System Complete, for Cuvettes
Codice prodotto. 15858461
Cambia vista
Click to view available options
Capacitance (HV Mode):
85 μF (Square Wave), 10, 25, 35, 50, 60, 75, 85 μF (Exponential Decay Wave)
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacitance (HV Mode) Dimensione della confezione
15858461 85 μF (Square Wave), 10, 25, 35, 50, 60, 75, 85 μF (Exponential Decay Wave) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15858461 Fornitore BTX™ N. del fornitore 452042
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13800.00€
    11860.08€ / pezzi 1
    Risparmia 1939.92€
    14% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Gemini SC Twin Wave Electroporators offer flexibility for electroporation of all cell types
Features:
  • Universal electroporation - transfects cells in vitro, in vivo, in ovo and adherent forms
  • Transformation of bacteria, yeast, microorganisms; Transfection of mammalian cells and tissues
  • Multiple pulsing capabilities in both square and exponential decay waveforms (X2 systems)
  • Preset protocols - includes the most common eukaryotic and prokaryotic cell types
  • Square and exponential decay wave options
  • Large touchscreen interface
  • User-defined protocols - unlimited ability to add and modify protocols
  • Safety - displays resistance measurements for each pulse with three layers of arc protection
  • Connector: Positive and Negative 4 mm Banana Cables
Certifications
CE Marking, ETL Marking (UL, CSA), CB Scheme, EU RoHS, WEEE
Warranty
2 Year
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Universal Electroporation of all cell types in Cuvettes
Da utilizzare con (apparecchiatura) SC Cuvette Safety Dome
Frequenza 50/60 Hz
Linea di prodotti BTX Electroporation
Product Type Electroporator
Tensione 10 to 3000 V
Intervallo di tensione (modalità HV) 510 to 3000 V (in 10 V steps)
Intervallo di tensione (modalità LV) 10 to 500 V (in 5 V steps)
Descrizione Gemini SC Electroporation System Complete for Cuvettes
Display Color Touchscreen
Certificazione/Conformità CE Marking, ETL Marking (UL, CSA), CB Scheme, EU RoHS, WEEE
Profondità (sistema imperiale) 13 in.
Profondità (sistema metrico) 33 cm
Altezza (sistema imperiale) 8.5 in.
Altezza (sistema metrico) 21.6 cm
Include Generator, Safety Dome, Cuvettes, and Cuvette Rack
Durata della vita 2 year warranty
Temperatura di esercizio (sistema imperiale) 40°F to 104°F
Intervallo del numero degli impulsi Exponential Decay Wave 1 pulse/sample, Square Wave 1 to 10 pulses/sample
Intervallo della lunghezza dell'impulso Exponential Decay Wave Time constant 0.5 ms to 3.275 ms; Square Wave pulse length 50 ms to 100 ms
Temperatura di esercizio (sistema metrico) 4°C to 40°C
Umidità relativa 80% max. when operating at 25°C
Wattage 35 W (idle), 350 W (pulsing)
Peso (sistema imperiale) 16 lb.
Peso (sistema metrico) 7.3 kg
Larghezza (sistema imperiale) 11.25 in.
Larghezza (sistema metrico) 28.6 cm
Requisiti elettrici 100 to 240 VAC
Sterilità Non-sterile
Capacitance (HV Mode) 85 μF (Square Wave), 10, 25, 35, 50, 60, 75, 85 μF (Exponential Decay Wave)
Capacitance (LV Mode) 3775 μF (Square Wave), 25 to 3275 μF in 25 μF Steps (Exponential Decay Wave)
Tipo di collegamento Banana Cables
Charging Time <7 sec. (LV), <4 sec. (HV)
Interfaccia Touchscreen
Pulse Form Exponential Decay Wave, Square Wave
Compatibilità ad alta produttività No
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.