Learn More
MP Biomedicals™ GeneClean Kit
Codice prodotto. 15233667 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
N. di reazioni:
200 Preps
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di reazioni Dimensione della confezione
15233667 200 Preps 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15233667 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 111001200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    297.00€
    282.45€ / pezzi 200
    Risparmia 14.55€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
GeneClean™ Kit, Solution or Gels
  • The GENECLEAN™ Kit includes Glassmilk™ slurry that allows flexibility of reaction size and volume.
  • The GENECLEAN™ kit simplifies the process of purifying DNA into three easy steps: Bind,Wash and Elute.
  • Ethanol precipitation is never required and purified DNA is immediately ready for a wide variety of downstream applications.
  • Isolate DNA from TAE buffered agarose gels and solutions
  • The GENECLEAN™ Kit is used to purify fragments of DNA from 200 bp to 20 kb from solutions and agarose gels.
  • Examples of applications are desalting, elimination of proteins from enzymatic reactions, removal of primers and unincorporated nucleotides from enzymatic reactions, separation of linearized from uncut vector and isolation of PCR products away from genomic DNA.
Specifica
Concentrazione New Wash/Ethanol Concentration must be ∽ 50%
Content And Storage Store at Room Temperature (15-30°C). NaI solution must be kept away from light and open air sources to prevent oxidation. NaI is packaged under nitrogengas to further reduce chance of oxidation. Shelf life may be extended by storing at 4°C.
Da utilizzare con (applicazione) Examples of applications are desalting, elimination of proteins from enzymatic reactions, removal of primers and unincorporated nucleotides from enzymatic reactions, separation of linearized from uncut vector and isolation of PCR products away fromgenomic DNA.
N. di reazioni 200 Preps
pH Above 500 bp: 4.5 M NaI pH 7.0 - 7.4; Between 200 - 500 bp: 4.5 M NaI pH 6.0; NEW Wash: pH Range: 7.4 - 8.0
Product Type Kits and Assays
Forma Solution or Gels
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • GeneClean Kit
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium iodide