Learn More
Corning™ Coperchi per micropiastre per saggi generici
Codice prodotto. 10157051 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Plate Compatibility:
96, 384 pozzetti, half-area
96-well Microplates Only (not 2 mL block)
96-well Plate
Tutte le micropiastre
N. per custodia:
100
100/Cs.
100/conf.
50/Cs.
Materiale:
Acetate
Polistirene
Polystyrene
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Plate Compatibility N. per custodia Materiale Dimensione della confezione
10157051 Tutte le micropiastre 100/conf. Polistirene pezzi 100
10330652 96, 384 pozzetti, half-area 50/Cs. Polistirene pezzi 50
10689321 96-well Microplates Only (not 2 mL block) 50/Cs. Polistirene pezzi 50
10668581 96-well Microplates Only (not 2 mL block) 100/Cs. Polystyrene pezzi 100
10402751 96-well Plate 100 Acetate pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10157051 Fornitore Corning™ N. del fornitore 3098
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    311.00€
    290.30€ / pezzi 100
    Risparmia 20.70€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
In polistirene rigido per visibilità e resistenza ottimali. I coperchi per micropiastra per saggi generici Corning™ sono disponibili in diversi stili e tipi.
  • Tutti i coperchi sono realizzati in polistirene rigido, salvo se diversamente indicato.
  • Tutti i coperchi hanno un angolo intagliato A1 (salvo diversamente indicato) che corrisponde agli angoli intagliati presenti su tutte le micropiastre Corning.™
  • Il coperchio universale senza angolo intagliato (n. di cat. 3098) non deve essere orientato in modo particolare per il posizionamento sulle micropiastre Corning. Il coperchio ha un bordo più corto rispetto ai coperchi standard.
  • Il coperchio universale nero (n. di cat. 3935) è indicato per saggi a fluorescenza e fotosensibili.
  • Il coperchio in copolimero di olefina ciclica resistente a DMSO (COC) (n. di cat. 3085) è di colore ambra per saggi fotosensibili ed è resistente al 100% a DMSO.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Materiale Polistirene
    Sterilità Sterili
    N. per custodia 100/conf.
    N. per confezione 25/conf.
    Product Type Coperchio universale
    Plate Compatibility Tutte le micropiastre
    Angoli di taglio No