Learn More
Brady™ General and Industrial BBP33 Labels: One per Row
Codice prodotto. 13553310
Click to view available options
Tipo di adesivo:
Acrylic, Permanent
Rubber, Permanent
Colore:
Clear
White
Materiale:
Nylon Cloth
Paper
Polyester
Polypropylene
Dimensions (LxW):
0.75 x 1.5 in.
1 x 2 in.
2 x 3 in.
2 x 3.0 in.
Dimensione della confezione:
1 BX
1 rotolo
pezzi 500
Codice prodotto. 13553310
Marca: Brady™ 142997
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
General and Industrial BBP33 Labels: One per Row are available in a variety of material and sizes. Nylon Cloth, polypropylene or Permanent Rubber wrap-around labels are highly pliable to conform to tightly curved surfaces such as wire and cable.
  • White matte paper label stock (B-424) features permanent rubber adhesive.
  • B-425 thermal transfer printable Polypropylene is ideal for labeling applications requiring excellent solvent resistance and print performance.
  • Matte white polyamide coated nylon cloth material (B-499) has a permanent acrylic adhesive with a service temperature of -40 to 193° F (-40 to 90° C) and recommended for indoor use.
  • Glossy, clear labels are thermal transfer printable and feature a durable permanent acrylic adhesive (B-430)
  • Glossy, light gray finish gives labels a rating and serial plate appearance (B-434)
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità CSA, RoHS, UL
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Colore White
Display Consignment
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Nylon Cloth
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Industrial Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Inside-panel component label
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP™ 33 Printer
Etichette per riga 1
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
N. per confezione 1500 Labels/Box
Quantità 1500/Pk.
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to 193°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +89.4°C
Forza di trazione 80 lb./in.
Spessore (sistema imperiale) 0.0065 in.
Spessore (sistema metrico) 0.166 mm
Dimensions (LxW) 0.75 x 1.5 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 0.75 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 38.1 mm
Larghezza (sistema metrico) area stampabile 43.18 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.75 in.
Altezza (sistema metrico) 19.05 mm
Alternate Part Number B33-136-499