Learn More
Alla France™ Idrometro di densità per uso generico
Codice prodotto. 11743193
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di gravità specifica:
1.050 - 1.100 g/ml
Da 0,140 a 0,150 g/ml
Da 0,150 a 0,160 g/ml
Da 0,160 a 0,170 g/ml
Da 0,170 a 0,180 g/ml
Da 0,180 a 0,190 g/ml
Da 0,600 a 0,700 g/ml
Da 0,700 a 0,800 g/ml
Da 0,800 a 0,900 g/ml
Da 0,850 a 0,900 g/ml
Da 0,900 a 0,950 g/ml
Da 0,900 a 1,000 g/ml
Da 1,200 a 1,250 g/ml
Da 1,250 a 1,300 g/ml
Da 1,300 a 1,350 g/ml
Da 1,300 a 1,400 g/ml
Da 1,350 a 1,400 g/ml
Da 1,400 a 1,450 g/ml
Da 1,400 a 1,500 g/ml
Da 1,500 a 1,600 g/ml
Da 1,600 a 1,700 g/ml
Da 1,700 a 1,800 g/ml
Lunghezza (sistema metrico):
250 mm
270 mm
300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di gravità specifica Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11743193 Da 1,300 a 1,400 g/ml 300 mm Pezzo
11763183 Da 0,700 a 0,800 g/ml 300 mm Pezzo
11783183 Da 0,900 a 1,000 g/ml 300 mm Pezzo
11753193 Da 1,400 a 1,500 g/ml 300 mm Pezzo
11763193 Da 1,500 a 1,600 g/ml 300 mm Pezzo
11773193 Da 1,600 a 1,700 g/ml 300 mm Pezzo
11783193 Da 1,700 a 1,800 g/ml 300 mm Pezzo
11783413 Da 0,600 a 0,700 g/ml 250 mm Pezzo
11793413 Da 0,700 a 0,800 g/ml 250 mm Pezzo
11703423 Da 0,800 a 0,900 g/ml 250 mm Pezzo
11763423 Da 0,140 a 0,150 g/ml 250 mm Pezzo
11793423 Da 0,170 a 0,180 g/ml 250 mm Pezzo
11773423 Da 0,150 a 0,160 g/ml 250 mm Pezzo
11783423 Da 0,160 a 0,170 g/ml 250 mm Pezzo
11703433 Da 0,180 a 0,190 g/ml 250 mm Pezzo
11773433 Da 0,900 a 0,950 g/ml 270 mm Pezzo
11763433 Da 0,850 a 0,900 g/ml 270 mm Pezzo
11743443 1.050 - 1.100 g/ml 270 mm Pezzo
11758083 Da 1,200 a 1,250 g/ml 270 mm Pezzo
11768083 Da 1,250 a 1,300 g/ml 270 mm Pezzo
11778083 Da 1,300 a 1,350 g/ml 270 mm Pezzo
11788083 Da 1,350 a 1,400 g/ml 270 mm Pezzo
11798083 Da 1,400 a 1,450 g/ml 270 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Codice prodotto. 11743193 Fornitore Alla France™ N. del fornitore 3010FG130/20qp
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.40€
    17.98€ / pezzi 1
    Risparmia 74.42€
    80% Sconto
Spedizione stimata: 30-09-2026
Specifica
Quantità 1 ciascuno
Tipo Idrometro di densità per uso generico
Accuracy ±0,002 g/ml
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per usi generici
Intervallo di gravità specifica Da 1,300 a 1,400 g/ml