Learn More
3M™ 766 Nastro per avvertimento di pericolo di uso generico
Codice prodotto. 17711699 Sfoglia Tutto 3M Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black with Yellow Stripes
Dimensione della confezione:
12 rotoli
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
17711699 Black with Yellow Stripes 12 rotoli
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17711699 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7100260599
Spedizione stimata: 05-01-2027
Il nastro per avvertimento di pericolo per uso generico 766 in nero e giallo è ideale per la marcatura di punti di presa o ingranaggi delle attrezzature a scopo di avvertimento.
  • Ideale per applicazioni di marcatura di sicurezza in aree a traffico limitato
  • Marcatura di punti o ingranaggi dell'attrezzatura a scopo di avvertimento
  • Si applica istantaneamente ed è subito pronto all'uso
  • Si estente e adatta a superfici curve e intorno agli angoli
  • I colori vivaci sono facili da identificare nell'ambienti di produzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensioni (L x P) 33 m x 50 mm
Quantità confezione 12 Rolls
Spessore 0.12 mm
Colore Black with Yellow Stripes
Tipo Safety Tape