Learn More
3M™ 767 Nastro per avvertimento di pericolo di uso generico
Codice prodotto. 17751689 Sfoglia Tutto 3M Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Red, White
Dimensione della confezione:
12 rotoli
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
17751689 Red, White 12 rotoli
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17751689 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7100260284
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    160.00€
    135.14€ / 12 rotoli
    Risparmia 24.86€
    15% Sconto
Spedizione stimata: 19-01-2027
Il nastro per avvertimento di pericolo per uso generico 767 bianco e rosso, è ideale per la marcatura di punti di presa o ingranaggi delle attrezzature a scopo di avvertimento.
  • Ideale per applicazioni di marcatura di sicurezza in aree a traffico limitato
  • Marcatura di punti o ingranaggi dell'attrezzatura a scopo di avvertimento
  • Si applica istantaneamente ed è subito pronto all'uso
  • Si estente e adatta a superfici curve e intorno agli angoli
  • I colori vivaci sono facili da identificare nell'ambienti di produzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensioni (L x P) 33 m x 50 mm
Quantità confezione 12 Rolls
Spessore 0.12 mm
Tipo di adesivo Rubber-based Adhesive
Colore Red, White
Materiale Vinyl