Learn More
Brannan™ Lab Tripod Thermometer with 3-points Traceable Calibration
Descrizione
- Lab thermometer
- Safe non-mercury filling
- Supplied with calibration certificate
- Non-roll end cap
- Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
- Made in UK
Specifica
Specifica
| Punti di calibrazione | 0°C, 50°C, 90°C |
| Certificazione/Conformità | UK Traceable to National Standards ISO 9001 |
| Tipo di immersione | Partial Immersion |
| Lunghezza (sistema metrico) | 30.5 cm |
| Materiale | Glass |
| Riempimento termometro | Green Spirit |
| Descrizione | Tri top |
| Max. Temperature (English) | 230°F |
| Temperatura max (sistema metrico) | 110°C |
| Min. Temperature (English) | 14°F |
| Vedi altri risultati |