Learn More
Brannan™ Lab Thermometer with 3-points UKAS Calibration
Codice prodotto. 17852988
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-10°C to +110°C
-10°C to +150°C
-10°C to +50°C
-100°C to +50°C
-18°C to +110°C
-20°C to +110°C
-20°C to +150°C
Riempimento termometro:
Green Spirit
Red Spirit
Spirit
Tipo di immersione:
Partial Immersion
Total Immersion
Lunghezza (sistema metrico):
15 cm
20.5 cm
30.5 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) Riempimento termometro Tipo di immersione Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
17852988 -10°C to +110°C Red Spirit Partial Immersion 30.5 cm Pezzo
17842978 -10°C to +110°C Green Spirit Partial Immersion 30.5 cm Pezzo
17893018 -10°C to +50°C Red Spirit Total Immersion 15 cm Pezzo
17863008 -18°C to +110°C Spirit Partial Immersion 30.5 cm Pezzo
17823298 -20°C to +110°C Spirit Partial Immersion 30.5 cm Pezzo
17833048 -20°C to +150°C Spirit Total Immersion 30.5 cm Pezzo
17803048 -10°C to +110°C Green Spirit Total Immersion 15 cm Pezzo
17843048 -10°C to +150°C Red Spirit Partial Immersion 30.5 cm Pezzo
17813018 -10°C to +110°C Green Spirit Partial Immersion 20.5 cm Pezzo
17833058 -10°C to +50°C Red Spirit Total Immersion 30.5 cm Pezzo
17893048 -10°C to +50°C Red Spirit Partial Immersion 30.5 cm Pezzo
17823088 -100°C to +50°C Red Spirit Total Immersion 30.5 cm Pezzo
17803128 -20°C to +110°C Spirit Total Immersion 30.5 cm Pezzo
17813128 -10°C to +110°C Red Spirit Total Immersion 15 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Codice prodotto. 17852988 Fornitore Brannan™ N. del fornitore 44/403/0 + 49/503/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.00€
    136.13€ / pezzi 1
    Risparmia 12.87€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 26-02-2027
General purpose laboratory thermometer complete with calibration certificate.
  • Lab thermometer
  • Safe non-mercury filling
  • Supplied with calibration certificate
  • Non-roll end cap
  • Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
  • Made in UK
Specifica
Punti di calibrazione 0°C, 50°C, 100°C
Certificazione/Conformità ISO 17025 UKAS
Tipo di immersione Partial Immersion
Lunghezza (sistema metrico) 30.5 cm
Materiale Glass
Riempimento termometro Red Spirit
Max. Temperature (English) 230°F
Temperatura max (sistema metrico) 110°C
Min. Temperature (English) 14°F
Min. Temperature (Metric) -10°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 14°F to 230°F
Temperature Range (Metric) -10°C to +110°C
Accuracy ± 0.5°C at 35°C
Suddivisione 1°C
Immersion Length 76 mm
Larghezza (sistema metrico) 1.2 cm