Learn More
Fisherbrand™ General Purpose Laboratory Refrigerator
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 31740918 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
266 L
564 L
Door Style:
Glass
Solid
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Door Style Dimensione della confezione
31740918 266 L Glass Pezzo
31740932 266 L Solid Pezzo
31740924 564 L Glass Pezzo
31740929 564 L Solid Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 31740918
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-10-2026
Economical and essential, they offer good temperature performance and basic features for everyday lab use at an economical price.
  • Designed for everyday research and academic lab applications with good performance and easy-to-use digital controls
  • Quiet operation, less than 53 dB
  • SNAP compliant green refrigerants
  • Auto defrost
  • Four 2 in. casters, front casters are lockable
  • Bright LED interior lighting
  • Hi/Lo Temperature, and door ajar failure alarms
  • Rear access port
  • Keyed door locks, compatible with popular E-lock adapters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Laboratory Refrigerator
Capacità (sistema imperiale) 9.4 cu. ft.
Capacità (sistema metrico) 266 L
Gamma di temperatura 1°C to 10°C
Refrigerante R600a
Door Style Glass
No. of Doors 1
Ripiani 5
Materiale armadietto Painted Steel
Finitura esterna Painted Steel
Isolamento HFC-free Polyurethane Foam
Certificazione/Conformità CE
Stile Upright
Ruote Locking
Tipo di controllo Digital
Porte 1 Rear Access Port
Warranty 2 Years Parts/Labor
Sbrinamento Auto
Lighting LED
Opzioni di monitoraggio Alarm
Sicurezza dell'accesso Key Lock
Compressore Hermetic
Dimensioni esterno (PxLxA) 26.3 x 23.4 x 74.8 in. (66.7 x 59.5 x 190 cm)
Dimensioni interne (L x P x A) 20 x 19.3 x 62.8 in. (50.9 x 49 x 159.5 cm)
Tipo di spina UK
Tensione 230 V
Frequenza 50 Hz
Utilizzo di energia 0.9 kw-hr/day
Peso di spedizione (sistema imperiale) 218 lb.
Peso di spedizione (sistema metrico) 99 kg