Learn More
Fisherbrand™ General Purpose Laboratory Refrigerator
Codice prodotto. 31740924 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
266 L
564 L
Door Style:
Glass
Solid
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Door Style Dimensione della confezione
31740924 564 L Glass Pezzo
31740918 266 L Glass Pezzo
31740932 266 L Solid Pezzo
31740929 564 L Solid Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 31740924
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Economical and essential, they offer good temperature performance and basic features for everyday lab use at an economical price.
  • Designed for everyday research and academic lab applications with good performance and easy-to-use digital controls
  • Quiet operation, less than 53 dB
  • SNAP compliant green refrigerants
  • Auto defrost
  • Four 2 in. casters, front casters are lockable
  • Bright LED interior lighting
  • Hi/Lo Temperature, and door ajar failure alarms
  • Rear access port
  • Keyed door locks, compatible with popular E-lock adapters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Laboratory Refrigerator
Capacità (sistema imperiale) 20 cu. ft.
Capacità (sistema metrico) 564 L
Gamma di temperatura 1°C to 10°C
Temperatura (punto di regolazione) +5°C
Refrigerante R290
Door Style Glass
No. of Doors 1
Ripiani 4
Materiale armadietto Painted Steel
Finitura esterna White-coated Steel
Isolamento HFC-free Polyurethane Foam
Certificazione/Conformità CE
Stile Upright
Display Digital
Ruote Locking
Tipo di controllo Digital
Porte 1 Rear Access Port
Warranty 2 Years Parts/Labor
Sbrinamento Auto
Lighting LED
Opzioni di monitoraggio Audible and Visual High and Low Temperature Alarms
Sicurezza dell'accesso Key Lock
Compressore Hermetic
Dimensioni esterno (PxLxA) 34.7 x 28 x 79.7 in. (88.1 x 71.3 x 202.4 cm)
Dimensioni interne (L x P x A) 27.6 x 23.5 x 59.3 in. (70 x 59.6 x 150.5 cm)
Tipo di spina UK
Tensione 230 V
Frequenza 50 Hz
Utilizzo di energia 1.8 kw-hr/day
Peso di spedizione (sistema imperiale) 335 lb.
Peso di spedizione (sistema metrico) 146 kg