Learn More
3M™ Nastro per mascheratura universale 201E
Codice prodotto. 17833256 Sfoglia Tutto 3M Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
50 m x 24 mm
50 m x 48 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 36
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
17833256 50 m x 24 mm pezzi 36
17843256 50 m x 48 mm pezzi 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17833256 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7100195952
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.00€
    83.72€ / pezzi 36
    Risparmia 15.28€
    15% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Il nastro 3M™ 201E è un nastro per mascheratura di alta qualità utilizzato per mascheratura, fissaggio, fissaggio, tenuta, sigillatura e altre applicazioni a breve termine fino a una temperatura di 80™C per 1 ora.
  • Nastro per mascheratura per uso generico per applicazioni di mascheratura e sigillatura di vernici a breve termine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Beige
Materiale Crepe Paper
Product Type Masking Tape
Dimensioni (L x P) 50 m x 24 mm