Learn More
Globe Scientific General Purpose Polypropylene Centrifuge Tubes
Codice prodotto. 31922743 Sfoglia Tutto Globe Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
50 mL
Imballaggio:
Bag
Racked
Dimensione della confezione:
pezzi 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Imballaggio Dimensione della confezione
31922743 15 mL Racked pezzi 500
31923097 15 mL Bag pezzi 500
31922702 50 mL Racked pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 31922743 Fornitore Globe Scientific N. del fornitore 6286
Upgrade Your Laboratory Essentials with Globe Scientific
Usa il codice promozionale 27959
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 11-01-2027
Molded from polypropylene (PP) and feature flat-top, leak resistant blue caps
  • Sterile tubes have attached blue screwcap
  • Black printed graduations in 0.5mL increments
  • White printed writing space
  • Autoclavable (without caps)
    • Spin Rate: 8500 RCF
    • Temperature Range: -40°C to +80°C
Specifica
Colore chiusura Blue
Capacità (sistema metrico) 15 mL
Materiale Polypropylene
Imballaggio Racked
Quantità 500/Cs.
Sterilità Sterile
Autoclavabile Autoclavable
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Forma del fondo Conical
Tipo di chiusura Screw Cap
Area di scrittura Yes
Diametro (sistema metrico) 17 mm
Graduated Yes
Product Type Centrifuge Tube
RCF max 8,500 x g