Learn More
Buerkle™ General Purpose Aseptic Polypropylene Sample Box
Codice prodotto. 10513713 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
31 mm
43 mm
75 mm
Capacità (sistema metrico):
50 mL
90 mL
300 mL
Altezza (sistema metrico):
77 mm
78 mm
87 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Capacità (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10513713 31 mm 50 mL 77 mm Pezzo
10055271 43 mm 90 mL 78 mm Pezzo
10376992 75 mm 300 mL 87 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10513713 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 62060060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    0.50€
    0.46€ / pezzi 1
    Risparmia 0.04€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Buerkle™ General Purpose Aseptic Polypropylene Sample Box features a lit that can be opened with one hand and a 90° angle hinge.
  • PP, transparent
  • With area for labelling and with graduation
  • Liquid/condensate in the lid runs into an absorbing groove integrated in the lid, nothing is lost, nothing can drip
  • The box is completely tight, has no crevices, is therefore easy to fill and can be emptied without residues
  • Produced under aseptic conditions
  • Autoclavable and suitable for deep freezing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Translucent
Descrizione Aseptic Sample box
Colore chiusura Transparent
Autoclavabile Si
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Forma del fondo Round
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (applicazione) Suitable for Use with Foodstuffs
Altezza (sistema imperiale) 3.03 in.
Graduazioni 10 mL
Include Sealing cover, With Labelling Field
Quantità 1/Pk.
Sterilità Non-sterile
Graduated Si
Materiale chiusura Polypropylene
Capacità (sistema imperiale) 1.69 oz.
Altezza (sistema metrico) 77 mm
Tipo di chiusura Sealing Cover with Absorbing Groove, Snap Closure
Diametro (sistema metrico) 31 mm
Product Type Sample Box