Learn More
Sampling Systems™ General Purpose Stainless Trays
Codice prodotto. 15849711 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
223 mm
240 mm
310 mm
340 mm
Larghezza (sistema metrico):
155 mm
160 mm
197 mm
310 mm
Altezza (sistema metrico):
43 mm
47 mm
50 mm
62 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15849711 340 mm 310 mm 62 mm Pezzo
15819711 223 mm 155 mm 43 mm Pezzo
15829711 240 mm 160 mm 50 mm Pezzo
15839711 310 mm 197 mm 47 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15849711 Fornitore Sampling Systems™ N. del fornitore A684340
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 04-01-2027
Sampling Systems™ General Purpose Stainless Trays are ideal for everything from mixing formulations to carrying waste.
  • Range of sizes
  • Crevice free design
  • High quality polished finished
  • Durable
  • 304 Stainless Steel
Specifica
Product Type General Purpose Tray
Materiale Stainless Steel
Finitura Polished
Altezza (sistema metrico) 62 mm
Lunghezza (sistema metrico) 340 mm
Larghezza (sistema metrico) 310 mm