Learn More
Fisherbrand™ General Purpose Undercounter Laboratory Freezer
Codice prodotto. 31740930 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Door Style:
Solid
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Door Style Dimensione della confezione
31740930 Solid Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31740930
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Economical and essential, they offer good temperature performance and basic features for everyday lab use at an economical price.
  • Designed for everyday research and academic lab applications with good performance and easy-to-use digital controls
  • Quiet operation, less than 53 dB
  • SNAP compliant green refrigerants
  • Auto defrost
  • Four 2 in. casters, front casters are lockable
  • Hi/Lo Temperature, and door ajar failure visual alarms
  • Rear access port
  • Keyed door locks, compatible with popular E-lock adapters
  • Stacking Kit accessory available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Laboratory Freezer
Capacità (sistema imperiale) 3 cu. ft.
Capacità (sistema metrico) 77 L
Gamma di temperatura -15°C to -25°C
Temperatura (punto di regolazione) -20°C
Door Style Solid
No. of Doors 1
Materiale armadietto Painted Steel
Isolamento HFC-free Polyurethane Foam
Ripiani 2
Certificazione/Conformità CE
Stile Undercounter
Display Digital
Ruote Rear Nylon Wheels
Tipo di controllo Digital
Porte 1 Rear Access Port
Warranty 2 Years Parts/Labor
Sbrinamento Auto
Dimensioni esterno (PxLxA) 25.3 x 23.4 x 32.8 in. (64.5 x 59.5 x 83.3 cm)
Dimensioni interne (L x P x A) 19.3 x 19 x 24.4 in. (49 x 48.3 x 62 cm)
Opzioni di monitoraggio Alarm
Sicurezza dell'accesso Key Lock
Tipo di spina UK
Tensione 230 V
Frequenza 50 Hz
Utilizzo di energia 0.72 kw-hr/day
Compressore Hermetic
Refrigerante R600a
Peso di spedizione (sistema imperiale) 115 lb.
Peso di spedizione (sistema metrico) 52 kg