Learn More
Fisherbrand™ General Purpose Undercounter Laboratory Refrigerator
Codice prodotto. 31740919 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Door Style:
Glass
Solid
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Door Style Dimensione della confezione
31740919 Glass Pezzo
31740922 Solid Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 31740919
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Economical and essential, they offer good temperature performance and basic features for everyday lab use at an economical price.
  • Designed for everyday research and academic lab applications with good performance and easy-to-use digital controls
  • Quiet operation, less than 53 dB
  • SNAP compliant green refrigerants
  • Auto defrost
  • Four 2 in. casters, front casters are lockable
  • Hi/Lo Temperature, and door ajar failure visual alarms
  • Rear access port
  • Keyed door locks, compatible with popular E-lock adapters
  • Stacking Kit accessory available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Laboratory Refrigerator
Capacità (sistema imperiale) 3 cu. ft.
Capacità (sistema metrico) 77 L
Gamma di temperatura 1°C to 10°C
Temperatura (punto di regolazione) +5°C
Refrigerante R600a
Door Style Glass
No. of Doors 1
Door Material Glass
Ripiani 2
Materiale armadietto Painted Steel
Finitura esterna Painted Steel
Isolamento HFC-free Polyurethane Foam
Certificazione/Conformità CE
Stile Undercounter
Display Digital
Ruote Rear Nylon Wheels
Tipo di controllo Digital
Porte 1 Access Port
Warranty 2 Years Parts/Labor
Lighting LED
Opzioni di monitoraggio Alarm
Sicurezza dell'accesso Key Lock
Compressore Hermetic
Dimensioni esterno (PxLxA) 26.3 x 23.4 x 32.8 in. (66.7 x 59.5 x 83.3 cm)
Dimensioni interne (L x P x A) 20 x 19.3 x 24.4 in. (50.8 x 49 x 62 cm)
Tipo di spina UK
Tensione 230 V
Frequenza 50 Hz
Utilizzo di energia 0.48 kw-hr/day
Green Features Energy Efficient
Peso di spedizione (sistema imperiale) 127.8 lb.
Peso di spedizione (sistema metrico) 58 kg